Learn More
MP Biomedicals™ γ-globulina, bovino purificado
Adecuado para su uso como proteína portadora en sistemas de anticuerpos secundarios como, por ejemplo, radioinmunoensayos.Las proteínas purificadas se recomiendan como controles y antígenos de recubrimiento en ensayos ELISA.
Marca:  MP Biomedicals™ 0855847
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Código de producto. 17592936
  • 473.00€ / 100 miligramos
Fecha estimada de envío: 21-11-2022
para ver el stock
Especificaciones
20mg/ml
De 2 °C a 8 °C
Inmunoensayo
100 mg
Polvo liofilizado
Gammaglobulina bovina purificada