Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ Turbo Kit
Used for purification of DNA fragments of sizes 0.1 kb to 300 kb from agarose gels, PCR reactions and other enzymatic solutions. MP Biomedicals™ Geneclean™ Turbo Kit can be used in enzymatic reactions, conventional or automated sequencing, cloning and microarray analysis.
Marca: MP Biomedicals™ 111102400
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
- Procese con vacío o centrifugación y ahorre tiempo con el diseño patentado de filtro Turbo
- La tecnología patentada GeneClean™ simplifica el proceso de purificación del ADN en tres sencillos pasos: Unir, lavar y eluir
- No es necesaria la precipitación de etanol y el ADN purificado está listo inmediatamente para una amplia variedad de aplicaciones posteriores
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
Columna de centrifugación Geneclean™ imbedded Turbo™ | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos | |
100 preparaciones |
Seguridad y manipulación
- GENECLEAN® Turbo Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/salvador.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con las regulaciones locales/ regionales / nacionales / internacionales..
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Guanidine Thiocyanate
Research Use Only (RUO)