Learn More
MP Biomedicals™ Kit de centrifugación FastDNA™ para tejidos vegetales y animales
El kit de centrifugación FastDNA™ para tejidos vegetales y animales se utiliza para aislar el ADN de los tejidos vegetales y animales.
Marca: MP Biomedicals™ 116540800
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : III
Includes: 100 tubos de matriz de lisado D de 2,0 ml, esferas cerámicas de 1/4 pulg, matriz de unión 100 ml, SEWS-M concentrado 12 ml, DES 25 ml, CLS-VF 90 ml, PPS 25 ml, CLS-TC 110 ml, módulos de CENTRIFUGACIÓN 100 cada uno, tubos de recogida 100 cada uno.
Requires : Instrumento FastPrep™ o disruptor alternativo de alta velocidad; microcentrífuga que puede centrifugar libremente tubos de 2,0 ml; tubos de microcentrífuga (2,0 ml y 1,5 ml); rotador o vórtice de baja velocidad
Descripción
- Descripción de producto: El kit de centrifugación FastDNA™ para tejidos vegetales y animales aísla de manera rápida y eficaz ADN genómico de alta calidad de tejidos vegetales y animales utilizando la matriz de lisado D (gránulos de cerámica de 1,4 mm) para la lisis celular y un método de filtro de centrifugado a base de sílice para el proceso de purificación.
- Tipo de muestra: Tejidos animales, vegetales, células cultivadas
Especificaciones
Tejido animal, Plantas, Células cultivadas | |
Matriz de lisado D de 100 tubos de 2 ml, esferas cerámicas de 0,64 cm (0,25 pulg), matriz de unión de 100 ml, SEWS-M concentrado de 12 ml, DES de 25 ml, CLS-VF de 90 ml, PPS de 25 ml, CLS-TC de 110 ml, 100 módulos de centrifugación, 100 tubos de recogida | |
Kits FastDNA-24 |
Se usa para aislar el ADN de los tejidos vegetales y animales | |
100 preparaciones |
Seguridad y manipulación
- FastDNA Green SPIN Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium dodecyl sulphate, guanidium thioyanate
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.