Learn More
MP Biomedicals™ CSM-HIS, Powdered Media
Single dropout of Complete Supplement Mixture (CSM) of amino acids for S. cereviseae growth media
66.46€ - 580.88€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con certificado de biología molecular™ |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | CSM-HIS |
Formulación | 10 mg/l de adenina, 50 mg/l de L-arginina HCI, 80 mg/l de L-ácido aspártico, 0 mg/l de L-histidina HCl, 50 mg/l de L-isoleucina, 100 mg/l de L-leucina, 50 mg/l de L-lisina HCl, 20 mg/l de L-metionina, 50 mg/l de L-fenilalanina, 100 mg/l de L-treonina, 50 mg/l de L-triptófano, 50 mg/l de L-tirosina, 20 mg/l de uracilo, 140 mg/l de L-valina |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11377889
|
MP Biomedicals™
114510312 |
10 g |
66.46€
10 g |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11387889
|
MP Biomedicals™
114510322 |
100 g |
580.88€
100 g |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Formulation
- Add 0.77g of CSM-His to each liter of DOB or DOBA and autoclave at 121°C for 25 minutes
Applications:
Yeast cell culture, Gene expression, Transcription regulation
Especificaciones
Con certificado de biología molecular™ | |
Polvo | |
10 mg/l de adenina, 50 mg/l de L-arginina HCI, 80 mg/l de L-ácido aspártico, 0 mg/l de L-histidina HCl, 50 mg/l de L-isoleucina, 100 mg/l de L-leucina, 50 mg/l de L-lisina HCl, 20 mg/l de L-metionina, 50 mg/l de L-fenilalanina, 100 mg/l de L-treonina, 50 mg/l de L-triptófano, 50 mg/l de L-tirosina, 20 mg/l de uracilo, 140 mg/l de L-valina |
De 15 °C a 30 °C | |
CSM-HIS | |
Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae |