Learn More
MP Biomedicals™ Collagen Type I from Calf Skin
Suitable for cell adhesion in tissue culture as well as gel formation, platelet aggregation and as a substrate for collagenase
42.29€ - 546.96€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Tumor Marker |
---|---|
Intervalo de pH | 3.7 |
Fuente | Calf Skin |
Tipo de producto | Chorionic Gonadotropin from Human Pregnancy Urine |
Contenido y almacenamiento | -20°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17455293
|
MP Biomedicals™
0215002610 |
10mg |
42.29€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11406412
|
MP Biomedicals™
0215002680 |
100mg |
261.82€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11416412
|
MP Biomedicals™
0215002683 |
250mg |
546.96€
250 miligramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- CAS Number: 9007-34-5
- EC Number: 232-697-4
- MDL Number: MFCD00130825
- Format: Powder
- Soluble in 0.075M sodium citrate pH 3.7 and in dilute acetic acid
For attachment of primary cultures of epithelioid cells and many other cell types
Especificaciones
Tumor Marker | |
Calf Skin | |
-20°C |
3.7 | |
Chorionic Gonadotropin from Human Pregnancy Urine | |
Lyophilized |