Learn More
MP Biomedicals™ Casein Hydrolysate Acid
Sulfuric acid digest of casein
Marca: MP Biomedicals™ 0210129105
Detalles adicionales : Peso : 2.27000kg
Descripción
Menor contenido de sal que la digerida con ácido clorhídrico. Esencialmente sin triptófano; pH 5 (solución al 2 %). Aprox. 13 % de nitrógeno; aprox. 9,2 % de nitrógeno amino.
Especificaciones
De 15° a 30 °C | |
Amicasa | |
Desde 5 hasta 7 | |
5 lb. |