Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de minerales AIN-93M
Con talco
Marca: MP Biomedicals™ 0296040110
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
Se utiliza para el mantenimiento de roedores adultos. No disponible en formato granulado.
Especificaciones
Dieta animal | |
Polvo | |
10 kg | |
De 15 a 30 °C |
Carbonato de calcio al 35,7 %, fosfato monopotásico al 19,6 %, citrato de potasio monohidrato al 7,078 %, cloruro sódico al 7,4 %, sulfato de potasio al 4,66 %, óxido de magnesio al 2,4 %, citrato férrico al 0,606 %, carbonato de cinc al 0,165 %, carbonato de manganeso al 0,063 %, carbonato de cobre al 0,03 %, yodato de potasio al 0,001 %, selenato de sodio, anhidro al 0,00103 %, molibdato de amonio (4H2O) al 0,000795 %, metasilicato sódico (9H2O) al 0,145 %, sulfato de potasio de cromo (12H2O) al 0,0275 %, cloruro de litio al 0,00174 %, ácido bórico al 0,008145 %, fluoruro sódico al 0,00635 %, carbonato de níquel al 0,00318 %, vanadato amónico al 0,00066 %, azúcar en polvo al 22,1 % | |
Dieta para el mantenimiento de roedores adultos | |
Roedor |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.