Learn More
Proteintech Kit de ELISA para TNFRSF1B de ratón
TNFRSF1B, también conocido como TNFR2 o CD120b o p75, es un miembro de la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral, que también contiene TNFRSF1A.
Marca:  Proteintech KE10061-96T
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Código de producto. 17264886
  • 269.00€ / 96 reacciones
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El factor de necrosis tumoral (TNF, TNFSF2) es una citoquina multifuncional que desempeña un papel clave en la regulación de la inflamación, las funciones inmunitarias, la defensa del huésped y la apoptosis. Señales TNF a través de TNFRSF1A y TNFRSF1B. TNFRSF1A se expresa ampliamente, mientras que TNFRSF1B exhibe una expresión más restringida, encontrándose en linfocitos T CD4 y CD8, células endoteliales, microglia, oligodendrocitos, subtipos de neuronas, miocitos cardíacos, timocitos y células madre mesenquimales humanas. Tanto TNFRSF1A como TNFRSF1B también pueden existir en formas solubles, probablemente derivadas por escisión proteolítica de las formas de la superficie celular. Varios defectos en la vía TNFRSF1B debidos a polimorfismos en el gen TNFRSF1B, la expresión regulada por incremento de TNFRSF1B y el desprendimiento de TNFRSF1B, se han implicado en la patología de varios trastornos autoinmunes.
Especificaciones
Especificaciones
21938