Learn More
Proteintech Kit de ELISA para PDGF-AB de ratón/rata
El factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) es uno de los factores de crecimiento más abundantes contenidos en los gránulos alfa de las plaquetas y se libera tras la activación plaquetaria.
Marca:  Proteintech KE10057-96T
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Código de producto. 17234886
  • 269.00€ / 96 reacciones
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
También se secreta mediante células epiteliales y mesenquimales. La familia PDGF consta de cuatro proteínas homodiméricas, PDGF-AA, PDGF-BB, PDGF-CC y PDGF-DD, y una proteína heterodimérica, PDGF-AB. Los receptores de PDGFR están codificados por dos genes: PDGFRA y PDGFRB. Se sabe que el PDGFR controla el crecimiento, el movimiento celular, la angiogénesis y el desarrollo embrionario.
Especificaciones
Especificaciones
18590