missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse IFN-gamma Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody
238.00€ - 1900.00€
Especificaciones
| Antígeno | IFN-gamma |
|---|---|
| Clon | 37895R |
| Dilución | Neutralization 0.075-0.3 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells |
| Aplicaciones | Neutralization, Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18706058
![]() |
R&D Systems
MAB485R-SP |
25 μg |
238.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18767039
![]() |
R&D Systems
MAB485R-100 |
100 μg |
478.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18139370
|
R&D Systems
MAB485R-500 |
500 ug |
1900.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18182361
|
R&D Systems
MAB485R-01M |
1 mg |
1595.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
IFN-gamma Monoclonal specifically detects IFN-gamma in Mouse samples. It is validated for Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry.Especificaciones
| IFN-gamma | |
| Neutralization 0.075-0.3 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| IFG, IFI, IFNG, IFNgamma, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma | |
| Ifng | |
| Primary | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 37895R | |
| Neutralization, Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Rat | |
| Mouse | |
| 3458 | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| Detects mouse IFN-gamma in Western blots. In Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant human (rh) IFN-gamma , rrIFN-gamma , rpIFN-gamma , rrmIFN-gamma , rfeIFN-gamma , or rcaIFN-gamma . |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto