missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IFN-gamma Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18182361
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
25 μg
500 ug
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18182361 1 mg 1 miligramo
18706058 25 μg 25 microgramos
18767039 100 μg 100 microgramos
18139370 500 ug 500 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18182361

Marca: R&D Systems MAB485R01M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IFN-gamma Monoclonal specifically detects IFN-gamma in Mouse samples. It is validated for Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IFN-gamma
Aplicaciones Flow Cytometry, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 37895R
Conjugado Unconjugated
Dilución Neutralization 0.075-0.3 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells
Formulación Supplied as a solution in PBS. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 um filtered solution in PBS. with No Preservative
Alias de gen IFG, IFI, IFNG, IFNgamma, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma
Símbolos de los genes Ifng
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse IFN-gamma
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3458
Especificidad de la prueba Detects mouse IFN-gamma in Western blots. In Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant human (rh) IFN-gamma , rrIFN-gamma , rpIFN-gamma , rrmIFN-gamma , rfeIFN-gamma , or rcaIFN-gamma .
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.