missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mouse H60 ELISA Kit
Mouse H60 quantitates mouse H60 in serum, plasma, supernatant.
644.00€ - 2395.00€
Especificaciones
Número de acceso | H60; H60a; histocompatibilidad 60; histocompatibilidad 60 A |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 82 a 20 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 82 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17195629
|
Invitrogen™
EM35RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2395.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
17184883
|
Invitrogen™
EM35RB |
96 pruebas |
644.00€
paquete de 96 |
Inicie sesión para ver el stock |
Descripción
Mouse H60 quantitates mouse H60 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse H60.
Especificaciones
H60; H60a; histocompatibilidad 60; histocompatibilidad 60 A | |
82 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 82 a 20 ng/ml | |
Biotina | |
Suero | |
H60a | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
H60 | |
4 h 45 min |