missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse CCL12/MCP-5 Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody
214.00€ - 1695.00€
Especificaciones
| Antígeno | CCL12/MCP-5 |
|---|---|
| Clon | 63205 |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.5-2.5 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Neutralization, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18782059
![]() |
R&D Systems
MAB428-SP |
25 μg |
214.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18734388
![]() |
R&D Systems
MAB428-100 |
100 μg |
438.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18746699
![]() |
R&D Systems
MAB428-500 |
500 μg |
1695.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CCL12/MCP-5 Monoclonal specifically detects CCL12/MCP-5 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).Especificaciones
| CCL12/MCP-5 | |
| Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.5-2.5 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| Mouse | |
| Q62401.1 | |
| 20293 | |
| E. coli-derived recombinant mouse CCL12/MCP-5 Gly23-Gly104 Accession # Q62401.1 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects mouse CCL12/MCP-5 in ELISAs and Western blots. |
| 63205 | |
| Western Blot, Neutralization, ELISA | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| C-C motif chemokine 12, chemokine (C-C motif) ligand 12, MCP5, MCP-5, Scya12 | |
| Ccl12 | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto