missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse CCL12/MCP-5 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18782059
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18782059 25 μg 25 microgramos
18734388 100 μg 100 microgramos
18746699 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18782059 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB428SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CCL12/MCP-5 Monoclonal specifically detects CCL12/MCP-5 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL12/MCP-5
Aplicaciones Western Blot, Neutralization, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 63205
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.5-2.5 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q62401.1
Alias de gen C-C motif chemokine 12, chemokine (C-C motif) ligand 12, MCP5, MCP-5, Scya12
Símbolos de los genes Ccl12
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse CCL12/MCP-5 Gly23-Gly104 Accession # Q62401.1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20293
Especificidad de la prueba Detects mouse CCL12/MCP-5 in ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.