Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Mounting Bracket for EasyLED Spotlight Plus and KL300LED
Código de producto. p-8495015 Tienda Schott Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
EasyLED Spotlight Plus o KL300LED
EasyLED Spotlight Plus, KL300LED
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. 11796718
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 120225
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Mounting Bracket allows ergonomic operation of Easy LED Spotlight and KL300LED. Connect directly to the microscope via column-adapter.
  • Conecta el EasyLED Spotlight Plus o KL300LED a la columna de microscopio
Especificaciones
Tipo Adaptador de montaje
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) EasyLED Spotlight Plus, KL300LED