Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Mounting Bracket for EasyLED Spotlight Plus and KL300LED
Código de producto. 15723012 Tienda Schott Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
EasyLED Spotlight Plus o KL300LED
EasyLED Spotlight Plus, KL300LED
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. 15723012
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 120240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Mounting Bracket allows ergonomic operation of Easy LED Spotlight and KL300LED. Connect directly to the microscope via column-adapter.
Conecte el Spotlight Plus EasyLED o KL300LED a un microscopio K o M de la serie Zeiss Stemi
Especificaciones
Tipo Soporte K y M Zeiss
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) EasyLED Spotlight Plus o KL300LED