Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Mounting Bracket for EasyLED Spotlight Plus and KL300LED
Tienda Schott Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
EasyLED Spotlight Plus o KL300LED
EasyLED Spotlight Plus, KL300LED
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Descripción
- Conecta el EasyLED Spotlight Plus o KL300LED a la columna de microscopio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte de montaje |
| Diámetro (imperial) | 1.2 in. |
| Diámetro (métrico) | 30 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para estereomicroscopía |
| Para utilizar con (equipo) | EasyLED Spotlight Plus o KL300LED |
| Potencia de aumento | columna de 30 mm |