Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Mounting Bracket for EasyLED Spotlight Plus and KL300LED
Código de producto. 11756728 Tienda Schott Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
EasyLED Spotlight Plus o KL300LED
EasyLED Spotlight Plus, KL300LED
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. 11756728
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 120232
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Mounting Bracket allows ergonomic operation of Easy LED Spotlight and KL300LED. Connect directly to the microscope via column-adapter.
  • Conecta el EasyLED Spotlight Plus o KL300LED a la columna de microscopio
Especificaciones
Tipo Adaptador
Descripción columna de 32 mm
Diámetro (imperial) 1.3 in.
Diámetro (métrico) 32 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) EasyLED Spotlight Plus o KL300LED