Learn More
Leica Microsystems Adaptador de montaje
Descripción
Todos los sistemas incluyen platina mecánica XY, enfoque grueso/fino, portaobjetivo de 4 posiciones, apagado automático, dos lentes 10x/20 (una fijo y otra ajustable), tapa antipolvo y aceite de inmersión.
- Es la opción ideal para cursos de ciencias de la vida universitarios y avanzados, y formación profesional en escuelas médicas, veterinarias y odontológicas
- El diseño EZStore™ con asa integrada y recogecable permite un transporte sencillo, elevación sencilla y protección contra daños en los componentes del microscopio
- La gama DM750 dispone de iluminación LED, lo que elimina las molestias y los gastos de sustitución de bombillas
- Incluye función de apagado automático que apaga la iluminación después de 2 horas sin usar
- El sistema óptico utiliza la misma plataforma que los microscopios Leica de grado de investigación
- El sistema de platinas sin gradilla significa que no hay mecanismo de gradilla y piñón que sobresalga del lado de la platina, previniendo rasguños o arañazos en la piel o los guantes
- Superficie de la platina de desgaste ultra dura
- Todos los sistemas incluyen platina mecánica XY, enfoque grueso/fino, portaobjetivo de 4 posiciones, apagado automático, dos oculares 10x/20 (uno fijo y otro ajustable), tapa antipolvo y aceite de inmersión
Información de órdenes
Incluye
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de montaje |
| Incluye | Adaptador para cámara de montaje en C, DM500/750 |
| Cantidad | 1 unidad |