Learn More
Motic™ Moticam X3
Código de producto. 16834941
Change view
Click to view available options
Píxeles:
2,0 x 2,0 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Píxeles unitSize
16834941 2,0 x 2,0 μm cada uno
1 options
Código de producto. 16834941
Marca: Motic™ 1100600101161
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cámara Wi-Fi compacta para compartir imágenes en directo con hasta 6 dispositivos simultáneamente.
  • Transfiere imágenes en directo hasta 30 fps
  • Captura imágenes a 4,0 MP
  • Cámara Wi-Fi compacta
  • Comparte imágenes con hasta 6 dispositivos al mismo tiempo
  • Potente solución de alta resolución para convertir su microscopio en una estación Wi-Fi
  • Inicie sesión en su tablet o smartphone y prepárese para capturar, editar y guardar sus imágenes con la aplicación gratuita MotiConnect
  • Utilice el software Motic Images Plus 3.0 para el procesamiento posterior de las imágenes
Especificaciones
Descripción Incluye adaptador de anillo CS, lente enfocable, adaptadores de ocular de 30 y 38 mm, cable USB 2.0, portaobjetos de calibración de 4 puntos Motic, macro-tubo, Motic Images Plus 3.0 para PC/OSX/Liμnx
Incluye Software:Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX y Linux, aplicación MotiConnect para iOS y Android
Píxeles 2,0 x 2,0 μm
Resolución 4 MP (2592 x 1520 píxeles)
Tipos de sensores CMOS