Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de procesamiento MOPS-SDS (20X)
MOPS-SDS running buffer (20X) is a buffer frequently used for separating medium- to large-sized proteins on a gel.
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J62847.K2
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15435159
  • 228.00€ / 1 litro
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
MOPS SDS Running Buffer is recommended for separating medium- to large-sized proteins. MOPS-SDS Running Buffer is suitable for protein gel electrophoresis. Use of MOPS buffer allows proteins to run slower than when using MES buffer. This buffer is used in 1D Gel Electrophoresis, Protein Gel Electrophoresis, Proteins, Expression, Isolation and Analysis - See more at:
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se recomienda emplear el tampón de procesamiento NuPAGE MOPS SDS para separar proteínas de tamaño mediano y grande. El tampón de procesamiento MOPS-SDS es adecuado para electroforesis en gel de proteínas. El empleo de un tampón MOPS permite que las proteínas se desplacen más despacio que cuando se usa un tampón MES. Este tampón se utiliza en electroforesis en gel en 1D, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis. Más información en:
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Este tampón contiene: 1M MOPS, 1M base de Tris, 2 % SDS y 20 mM EDTA con pH 7,7.
Especificaciones
Especificaciones
MOPS-SDS running buffer
Líquido
It is soluble in water.
20X
1 L
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • MOPS-SDS running buffer (20X)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium lauryl sulfate
SDS Documentos