Learn More
Montmorillonita, mineral natural, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7122658
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1318-93-0
Al2H2O12Si4
360.307
MFCD00132796
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
montmorillonite, bentolite, gelwhite l, montmorillonite ksf, montmorillonite k 10, unii-a585mn1h2l, envirobent, neokunibond, arcillite, bedelix
71586775
dialuminio;dioxosilano;oxígeno(2-);hidrato
O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
1318-93-0
Al2H2O12Si4
360.307
MFCD00132796
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
montmorillonite, bentolite, gelwhite l, montmorillonite ksf, montmorillonite k 10, unii-a585mn1h2l, envirobent, neokunibond, arcillite, bedelix
71586775
dialuminio;dioxosilano;oxígeno(2-);hidrato
O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
Se utiliza en técnicas cromatográficas industriales, ampliamente utilizado en la industria del petróleo, soporte catalizador. Actúa como catalizador de ácido de Lewis sólido.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Montmorillonite
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.