Learn More
Molecular Probes™ Monochlorobimane (mBCI)
monoclorobimano (mBCI)
Marca: Molecular Probes™ M1381MP
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
El monoclorobimano es esencialmente no fluorescente hasta que se conjuga, reacciona fácilmente con varios tioles de bajo peso molecular, incluidos el glutatión, la N-acetilcisteína, la mercaptopurina, péptidos y tioles plasmáticos. El glutatión conjugado de monoclorobimano tiene una absorción/emisión máxima ∼394/490 nm.Especificaciones
25 mg | |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
490 |
Monoclorobimano | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.