missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Monkey CD14 ELISA Kit
Monkey CD14 quantitates monkey CD14 in serum, plasma, supernatant.
678.00€ - 2515.00€
Especificaciones
Número de acceso | CD 14; CD14; antígeno CD14; molécula CD14; monocito cd14; receptor de lipopolisacárido; receptor de lipoproteína; anticuerpo LRSP; antígeno de diferenciación de monocitos CD14; antígeno de diferenciación de monocitos CD14, forma unida a la membrana; antígeno de diferenciación de monocitos CD14, forma urinaria; Glicoproteína rica en leucina específica de células mieloides; precursor de glicoproteína de membrana mieloide; sCD14; CD14 soluble |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,205 a 50 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,2 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17115819
|
Invitrogen™
EP21RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2515.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17164943
|
Invitrogen™
EP21RB |
96 pruebas |
678.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Monkey CD14 quantitates monkey CD14 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey CD14.
CD14 is a 55 kDa GPI-anchored glycoprotein that is constitutively expressed on the surface of mature monocytes, macrophages, and neutrophils. CD14 also serves as a multifunctional lipopolysaccharide receptor, and is released to the serum both as a secreted and enzymatically cleaved GPI-anchored form. CD14 binds lipopolysaccharide molecule in a reaction catalyzed by lipopolysaccharide-binding protein (LBP), an acute phase serum protein. The soluble sCD14 can discriminate slight structural differences between lipopolysaccharides and is important for neutralization of serum allochthonous lipopolysaccharides by reconstituted lipoprotein particles. Further, CD14 has been shown to bind apoptotic cells, and can affect allergic, inflammatory and infectious processes. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same CD14 isoform. Diseases associated with CD14 dysfunction include mycobacterium chelonae infection and Croup.Especificaciones
CD 14; CD14; antígeno CD14; molécula CD14; monocito cd14; receptor de lipopolisacárido; receptor de lipoproteína; anticuerpo LRSP; antígeno de diferenciación de monocitos CD14; antígeno de diferenciación de monocitos CD14, forma unida a la membrana; antígeno de diferenciación de monocitos CD14, forma urinaria; Glicoproteína rica en leucina específica de células mieloides; precursor de glicoproteína de membrana mieloide; sCD14; CD14 soluble | |
0,2 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
CD14 | |
4 h 45 min |
De 0,205 a 50 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |