Learn More
Gasa Monel™ 400, malla 200 tejida a partir de alambre de 0,05 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045064.GT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15416715
  • 70.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Monel™ 400 gauze
MFCD09910536
200 Mesh
200 mesh woven from 0.05mm (0.0021 in.) dia. wire
150 x 150 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos