Learn More
Patrón de molibdeno para ICP, 10 000 μg/ml en H2O, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 10141382
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
7439-98-7, 7732-18-5
Mo
95.95
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
23932
CHEBI:28685
molibdeno
[Mo]
7439-98-7, 7732-18-5
Mo
95.95
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
23932
CHEBI:28685
molibdeno
[Mo]
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
Mo10.000 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Nombre del producto químico o material Molybdenum Standard
Grado Assurance
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Disolvente o matriz H2O
Cantidad 125 mL
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Product intended for laboratory use only