Learn More
Varilla de molibdeno, 3,17 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
79.80€ - 288.00€
CAS | 7439-98-7 |
---|---|
Fórmula molecular | Mo |
Peso molecular (g/mol) | 95.95 |
Número MDL | MFCD00003465 |
Clave InChI | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 |
PubChem CID | 23932 |
ChEBI | CHEBI:28685 |
Nombre IUPAC | molybdenum |
SMILES | [Mo] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11346727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010032.BW |
50 cm |
79.80€
50 cm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11356727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010032.VP |
5 x 50 cm |
288.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7439-98-7 | |
95.95 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
23932 | |
molybdenum |
Mo | |
MFCD00003465 | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
CHEBI:28685 | |
[Mo] |
Especificaciones
Molybdenum rod | |
7439-98-7 | |
Mo | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
[Mo] | |
95.95 | |
CHEBI:28685 | |
≈0.72g/cm |
3.17mm (0.125 in.) dia., Annealed | |
(base metálica) | |
MFCD00003465 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
molybdenum | |
23932 | |
99.95% | |
Varilla, ≈0,72 g/cm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only