Learn More
Varilla de molibdeno, 3,17 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Molybdenum rod |
| Nombre de nota | 3.17mm (0.125 in.) dia., Annealed |
| Cantidad | 50 cm |
| Peso | ≈0.72g/cm |
| Formulario | Varilla, ≈0,72 g/cm |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.95% |