Learn More
Polvo de molibdeno, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Molybdenum |
Color | Gris |
Aspecto | gray powder |
Densidad | 10.22g/cm3 at 20°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95% (Metals basis) |
Cantidad | 50 g |
Olor | Odorless |
Formulario | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Molybdenum powder
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- MIXTURE LIST-Contém: Molybdenum