Learn More
Hexicarbonilo de molibdeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10646022
274.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13939-06-5
C6O6Mo
264
MFCD00003466
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
molybdenumhexacarbonyl, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexakis carbon monoxide molybdenum, hexacarbonylmolybdenu, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g
2724068
CHEBI:30508
monóxido de carbono;molibdeno
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13939-06-5
C6O6Mo
264
MFCD00003466
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
molybdenumhexacarbonyl, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexakis carbon monoxide molybdenum, hexacarbonylmolybdenu, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g
2724068
CHEBI:30508
monóxido de carbono;molibdeno
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
Hexacarbonilo de molibdeno, 98 %, C6O6Mo, número CAS 13939-06-5, hexacarbonilmolibdeno, monóxido de carbono-molibdeno 6:1, hexacarbonilmolibdeno, puede contener hasta cr 5 g, monóxido de carbono hexaquis de molibdeno, molibdenohexacarbonilo, hexaquis metanidilidineoxidanio molibdeno, 50 g, 100,0, 97,5, CHEBI:30508
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Molybdenum hexacarbonyl
Punto de fusión 150.0°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco a amarillo
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal Mo(CO)6
Fieser 02,287; 03,206; 04,346; 09,317; 10,274; 13,194; 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,9
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, slightly soluble in ether and most oter common, organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 264
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.96
Densidad 1.9600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Molybdenum hexacarbonyl
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.