Learn More
Agencinox™ Vasos de precipitados de acero inoxidable de molibdeno con asa
Catalog Number 11791903
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Utilice estos vasos de precipitados para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados de acero inoxidable de molibdeno con asa Agencinox™ garantizan la transferencia segura de líquidos.
  • Construcción de molibdeno de acero inoxidable
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Disponible en diversos tamaños
Diámetro exterior (métrico) 100 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Acero inoxidable (molibdeno)
Altura (métrico) 130 mm
Tipo Vaso de precipitados