Learn More
Tamiz molecular, activado, tipo 3A, malla de 8 a 12, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
284.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio de boca ancha revestido de PVC
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Molecular Sieve |
Nombre de nota | Activated, Type 3A |
Tamaño de malla | 8 to 12 Mesh |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
Gravedad específica | 1L = 2.10kg |
Cantidad | 500 g |
Grado | Reactivo BAKER ANALYZED™ |