Learn More
Invitrogen™ TC-FlAsH™ II In-Cell Tetracysteine Tag Detection Kit (Green Fluorescence), for live-cell imaging
Contiene un reactivo de etiquetado de fluorescencia basado en etiquetas de expresión para el etiquetado de células vivas
Marca: Invitrogen™ T34561
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Includes: El kit contiene reactivo de etiquetado FlAsH-EDT2 y tampón de lavado BAL.
Descripción
Las líneas celulares de mamíferos que expresan una proteína fusionada con una etiqueta de tetracisteína (CCPGCC) pueden etiquetarse con el reactivo FlAsH-EDT2 fluorescente verde incluido en el kit. La proteína marcada es fluorescente solo cuando se añade el reactivo de etiquetado. El tampón de lavado BAL sustituye al Disperse Blue 3 y al tampón de lavado a base de EDT suministrados anteriormente como un reactivo olfativamente más agradable que produce una relación señal-ruido superior.
Análisis celular, ensayos con indicadores basados en células, adquisición de imágenes de células, ensayos de actividad enzimática y proteica, química de etiquetado, detección de Lumio, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos con indicadores, ensayos de tetracisteína (Lumio/FlAsH/ReAsH)
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Kit de detección de etiquetas de tetracisteína | |
Microscopio de fluorescencia | |
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. | |
FlAsH | |
Kit |
Fluorescente | |
Detección de etiquetas de tetracisteína | |
Verde | |
Hielo húmedo | |
TC-FlAsH II |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.