Learn More
Invitrogen™ Tinción™ de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond
Elimina la necesidad de transferencia o anticuerpos específicos de fosfoproteína y análisis Western Blot
Marca: Invitrogen™ P33302
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain provides a convenient method for selectively staining phosphoproteins in acrylamide gels, without the need for blotting or use of phosphoprotein-specific antibodies. It is ideal for the identification of kinase targets in signal transduction pathways and for phosphoproteomic studies.
La tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond proporciona un método práctico para la tinción selectiva de fosfoproteínas en geles de acrilamida, sin necesidad de transferencia o anticuerpos específicos de fosfoproteína. Es ideal para la identificación de objetivos de cinasa en vías de transducción de señales y para estudios de fosfoproteómica.Las características incluyen:
• Sensible: nivel de detección de hasta 1–16 ng de fosfoproteína por banda
• Práctica: tinción selectiva de fosfoproteínas en geles de acrilamida, sin necesidad de transferencia o anticuerpos específicos de fosfoproteína y análisis de western blot
• Señalización linear: exhibe una excelente linealidad en tres órdenes de magnitud, ideal para western blot cuantitativos
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. | |
Detección en gel | |
Pro-Q Diamond | |
PRO-Q™ | |
Temperatura ambiente |
Tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q™ Diamond, 5 l | |
Fluorescencia | |
Tinción para geles de fosfoproteínas | |
5 l | |
Proteínas (fosfoproteínas) |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.