Learn More
Invitrogen™ Methotrexate, Fluorescein, triammonium Salt (Fluorescein Methotrexate)
Para sondear la expresión de DHFR
Marca: Invitrogen™ M1198MP
Detalles adicionales : Peso : 0.05250kg
Descripción
El metotrexato de fluoresceína verde fluorescente (absorción/emisión máxima de aprox. 496/516 nm) se puede utilizar para sondear la expresión de dihidrofolato reductasa (DHFR) mediante microscopía de fluorescencia o citometría de flujo.
Análisis celular, producción de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
C46H54N14O9S | |
Sal de triamonio |
Colorantes clásicos | |
Sólido |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.