Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Fluorescence Microscope Test Slide #2, for spectral imaging systems
Para sistemas de adquisición de imágenes espectrales y calibración de microscopios de fluorescencia y confocales
Marca: Invitrogen™ F36913
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
El portaobjetos de ensayo para microscopios de fluorescencia FocalCheck n.º 2 está diseñado específicamente para calibrar sistemas de microscopios de fluorescencia y evaluar el rendimiento del sistema y de los filtros. Este portaobjetos proporciona un método sólido y reproducible para evaluar el rendimiento de sistemas de adquisición de imágenes espectrales, así como la capacidad de discriminar espectros estrechamente superpuestos. El portaobjetos consta de microesferas de 6 μm de diámetro etiquetadas con una serie de colorantes espectralmente superpuestos.
Análisis celular, ciclo celular, viabilidad, proliferación y función celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Portaobjetos de prueba para microscopios de fluorescencia | |
Calibración de microscopio confocal, calibración de microscopio de fluorescencia | |
Colores variados | |
6 μm | |
1 unidad |
FocalCheck™ | |
Sistema de adquisición de imágenes espectral | |
Gránulos de suspensión | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.