Learn More
Invitrogen™ DQ™ Collagen, type IV From Human Placenta, Fluorescein Conjugate
Análogo del sustrato natural
Marca: Invitrogen™ D12052
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
El colágeno fluorogénico DQ™ se puede utilizar para controlar directamente la actividad de colagenasa. Los sustratos DQ™ son análogos del sustrato natural que tienen un número excesivo de colorantes fluorescentes adheridos de modo que la señal de fluorescencia es casi inexistente. La proximidad de los colorantes sobre el sustrato intacto causa esta desactivación de señal. La hidrólisis del sustrato impulsada por enzimas da como resultado la separación del colorante, lo que provoca la separación de las moléculas del colorante entre sí y aumenta la señal de fluorescencia.
Adhesión celular, análisis celular, viabilidad, proliferación y función celulares, quimiotaxis y migración celular, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de proteasa/peptidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. | |
Liofilizado | |
1 mg | |
Sustrato basado en proteínas | |
Temperatura ambiente |
Fluorescente | |
DQ™ | |
Sustrato de proteasa | |
Metaloproteinasa |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.