Learn More
Invitrogen™ Tinción Dil (perclorato de 1,1'-dioctadecil-3,3,3',3'-tetrametilindocarbocianina ('Dil'; DiIC18(3)))
Se difunde lateralmente para teñir toda la célula
Marca: Invitrogen™ D282
549.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22910" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
DiI es una tinción de membrana lipofílica que es débilmente fluorescente hasta que se incorpora en las membranas. Este colorante rojo/aanaranjado fluorescente, que es espectralmente similar a la tetrametilrodamina, suele utilizarse como un trazador a largo plazo para células neuronales y de otros tipos. DiI también está disponible en forma de solución (V-22885), pasta (N-22880) o cristales (D-3911).
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, adquisición de imágenes celulares, rastreo celular general, adquisición de imágenes in vivo, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Rojo-naranja | |
549 nm | |
100 mg | |
565 nm | |
Tinción dil |
Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. | |
Microscopio de fluorescencia | |
Fluorescente | |
Temperatura ambiente | |
Membranas celulares y lípidos, Lipids |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.