Learn More
Invitrogen™ DAF-FM Diacetate (4-Amino-5-Methylamino-2',7'-Difluorofluorescein Diacetate)
Para la detección y cuantificación de bajas concentraciones de óxido nítrico (NO)
Marca: Invitrogen™ D23842
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
Es esencialmente no fluorescente hasta que reacciona con el NO, tras lo cual forma un benzotriazol fluorescente. La fluorescencia de DAF-FM se puede ser percibir mediante cualquier instrumento capaz de detectar fluoresceína, como citómetros de flujo, microscopios, lectores de microplacas de fluorescencia y fluorímetros.
- Ex/Em de DAF-FM: aprox. 495/515 nm
- El producto liofilizado debe disolverse con DMSO y añadirse a un tampón acuoso para crear una solución de trabajo
- El diacetato de DAF-FM penetra en las células y se expande pasivamente en las membranas celulares; una vez dentro de la célula, se convierte en un producto impermeabilizante celular
- Los tampones que contienen seroalbúmina bovina (BSA) y rojo de fenol pueden afectar a la fluorescencia y deben utilizarse con precaución.
- El valor cuántico de fluorescencia de DAF-FM es de aprox. 0,005, pero aumenta aproximadamente 160 veces, hasta ∼ 0,81, después de reaccionar con NO
- Evaluación mediante citometría de flujo de la producción de NO en linfoblastos deficientes en transaldolasa
- Detección de la acumulación de NO en neuronas corticales embrionarias tras la estimulación de las neurotrofinas
- Adquisición de imágenes in vivo de NO en el pez cebra
- Detección microscópica intravital de generación de NO asociada con la angiogénesis en ratones
- Cuantificación de la liberación de NO inducida por ATP en las plaquetas de conejos
- Los espectros del aducto de NO de DAF-FM son independientes del pH a partir de un pH superior a 5,5
- El aducto de NO de DAF-FM es considerablemente más fotoestable que el de DAF-2, lo que se traduce en mayor tiempo para la captura de imágenes
- El DAF-FM es un reactivo más sensible a NO que DAF-2 (el límite de detección de NO con DAF-FM es de aproximadamente 3 nM, mientras que con DAF-2 es de aproximadamente 5 nM)
Consulte el Manual de Molecular Probes™ para obtener información adicional sobre el producto.
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, investigación de óxido nítrico, estrés nitrooxidativo
Especificaciones
1 mg |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.