Learn More
Invitrogen™ BacMam GFP Transduction Control (BacMam 2.0)
Parte importante de la tecnología BacMam mejorada
Marca: Invitrogen™ B10383
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Includes: El control de transducción de GFP BacMam contiene 1 ml de virus a una concentración de aproximadamente 1 x 108 partículas virales/ml. Excitación/emisión máxima aproximada de fluorescencia para emGFP: 485/520 en nm.
Descripción
El control de transducción BacMam 2.0 le permite experimentar la potencia y la comodidad de la tecnología BacMam mejorada, con la lectura práctica de GFP esmeralda (emGFP); nuestra Aequorea victoria emGFP es extremadamente brillante y fotoestable y esta forma no dirigida es ideal para probar la transducción. Compruebe lo bien que funciona BacMam 2.0 con GFP en el modelo antes de pasar a los reactivos más especializados. La tecnología BacMam se basa en un virus de insectos (baculovirus) para ayudar a transmitir y expresar de manera eficiente genes en células de mamíferos. El baculovirus se ha modificado para incluir un casete de expresión para la expresión transgénica en células de mamífero. BacMam 2.0 incorpora elementos que ayudan a mejorar en gran medida la eficacia de la transducción y los niveles de expresión: una proteína de cápside pseudotipada para una entrada celular más eficaz y elementos genéticos (promotor de CMV mejorado y elemento regulador postranscripcional de la marmota), que aumentan los niveles de expresión. Los baculovirus no se replican en las células de mamíferos y, por lo tanto, tienen un perfil de seguridad excelente y carecen de efectos citopáticos en las células. Los tipos de células que antes no eran compatibles con la tecnología (células neuronales, células T), o que estaban mal transducidas (algunas células madre, CHO), ahora se transducen cuantitativamente en un proceso simple de un solo paso.
- Eficaz: transducción altamente eficaz (> 90 %) de una amplia variedad de líneas de células de mamíferos, incluidas las células primarias, las células madre y las células neuronales
- Rápido y práctico: simplemente agregue BacMam 2.0 junto con las células al cubreobjetos o placa de microtitulación, incube durante la noche y analice o almacene las células congeladas listas para el análisis para su uso posterior
- Seguro: no se replica en células de mamíferos, no tiene ningún efecto citopático observable y es adecuado para manipulación de nivel de bioseguridad (BSL) 1
- Permite flexibilidad: cotransduzca más de un reactivo BacMam para experimentos multiplex o estudios de colocalización, y controle de cerca los niveles de expresión con solo variar la dosis
Análisis celular, ensayos con indicadores basados en células, adquisición de imágenes celulares, ensayos de proteínas fluorescentes (GFP)
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Verde | |
485⁄520 | |
Microscopio de fluorescencia, fluorímetro, lector de HTS, instrumento de alto contenido, citómetro de flujo | |
Fluorescente | |
Líquido | |
Hielo húmedo | |
Proteína fluorescente | |
Núcleo, citoplasma, Nucleus |
El control de transducción de GFP BacMam contiene 1 ml de virus a una concentración de aproximadamente 1 — 10^8 partículas virales „ml. Emisión „excitación máxima de fluorescencia aproximada para emGFP: 485 „520 en nm. El control de transducción BacMam debe almacenarse a 4 °C, protegido de la luz. Cuando se almacena como se indica, es estable durante 6 meses. NO CONGELE EL PRODUCTO. |
|
GFP (EmGFP) | |
1 vial | |
Visible | |
CMV | |
Intensidad de fluorescencia | |
Control de transducción de GFP BacMam |
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.