Learn More
Invitrogen™ Faloidina Alexa Fluor™ 488
Sonda de alta afinidad filamentosa (Actina F) conjugada con el colorante brillante, fotoestable y con fluorescencia de rojo lejano Alexa Fluor 488.
Marca: Invitrogen™ A12379
814.58 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21888" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00454kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Descripción
La faloidina es un péptido bicíclico perteneciente a una familia de toxinas aisladas a partir de la “seta mortal” Amanita phalloides y se suele utilizar en aplicaciones de adquisición de imágenes para etiquetar selectivamente la actina F. La faloidina etiquetada con fluorescencia tiene varias ventajas sobre los anticuerpos para el etiquetado con actina, incluidas propiedades de unión virtualmente idénticas con actina de diferentes especies de plantas y animales, así como un bajo nivel de unión inespecífica. La faloidina une la Actina F con un alto nivel de selectividad mientras que Alexa Fluor 488 proporciona una fluorescencia de color verde con un brillo y una fotoestabilidad incomparables.- Tinción selectiva en actina F
- Excelente rendimiento de fluorescencia
- Excitación/emisión: 495/518 nm
- Superior para la tinción de anticuerpos
- Óptimo para muestras fijas y permeabilizadas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Alexa Fluor™ 488 | |
Temperatura ambiente | |
Faloidina |
495⁄518 | |
Alexa Fluor™ | |
Colorantes Alexa Fluor | |
Actina, citoesqueleto, Cytoskeleton |
Seguridad y manipulación
- Alexa Fluor 488 phalloidin
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Alexa Fluor 488 Phalloidin
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.