Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts Snap-Cap Plain Centrifuge Tubes
Marca: Thermo Scientific™ 3439A
Detalles adicionales : Peso : 6.93000kg
Descripción
- Con tapón plano
- Sin áreas mate ni graduaciones
- Certificado de ausencia de ARNasa/ADNasa, ARN/ADN, ATP y pirógenos
Especificaciones
Plano | |
0.6mL | |
Polipropileno | |
Bolsa | |
No |
ARNasa, ADNasa, ARN, ADN, ATP, libre de pirógenos | |
Varios | |
Tapón plano | |
Estéril | |
Plano |