Learn More
Macherey-Nagel™ Papeles filtro redondos sin cenizas de grado MN 640 w
Lavados con ácido con un contenido en cenizas extremadamente bajo de < 0,01 % para análisis cuantitativos y aplicaciones gravimétricas. Los papeles filtro redondos sin cenizas Macherey-Nagel™ de grado MN 640 w son papeles filtro de superficie lisa que proporcionan una filtración rápida de partículas gruesas.
Marca: Macherey-Nagel™ 202009
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
Descripción
Los papeles filtro MN sin cenizas de alta calidad se fabrican a partir de pulpa refinada y línteres con un alto nivel de α-celulosa (alrededor del 95 %). Los linters de algodón son pelos de semillas de fibra corta de semillas de algodón, que no pueden utilizarse con fines textiles pero que son muy adecuados para la fabricación de papeles de filtro blandos y absorbentes. Además de los linters de algodón, Macherey-Nagel utiliza principalmente pulpa, que se obtiene por el tratamiento químico de materiales vegetales, por ejemplo coníferas o madera de caducifolios.
- Aplicaciones: Análisis cuantitativo rutinario, gravimetría, filtración con filtros de succión, contenido de cenizas, prueba de Blaine, sólidos filtrables, análisis rápido de silicona, análisis cuantitativo cristalino grueso de sulfuros
- Para una filtración rápida de partículas gruesas (retención de partículas: 8-10 μm +)
- Filtro n.º 41: etiqueta gris = cinta negra
Especificaciones
85 g/m2 | |
Sin cenizas, liso | |
Celulosa | |
9 s | |
MN 640 w | |
0,2 mm | |
9,0 cm |
Etiqueta gris = cinta negra | |
Redondo | |
De ≥8 a 10 μm | |
Análisis cuantitativo | |
100/Paq. | |
Papel filtro sin cenizas |