Learn More
Sartorius Multipaquetes de pipetas mLINE™
Reponga o configure una nueva estación de pipeteo. Los multipacks de micropipetas Sartorius mLINE™ combinan de manera práctica un conjunto de micropipetas mecánicas mLINE con las bandejas de puntas correspondientes y accesorios útiles. Disponibles en colecciones de 3, 4 y 5 micropipetas con sus puntas correspondientes
Marca: Sartorius LH-725663
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
Descripción
Paquetes múltiples para satisfacer todas las necesidades- Opciones asequibles para obtener un conjunto de pipetas de calidad con accesorios útiles
- Ideal para renovar una recogida o configuración de pipetas existentes una nueva estación de pipeteo
- Incluye una gradilla para pipetas lineal, una herramienta de calibración, un abridor de tubos y tapones de codificación por colores
- Las colecciones incluyen hasta cinco volúmenes diferentes de pipetas monocanal, de 10 μl a 5 ml; el paquete 3 + 1 incluye una pipeta de ocho canales de 350 μl
- Ofrecen una excelente ergonomía, rendimiento, precisión y seguridad en el pipeteo manual
- Requiere un pipeteo excepcionalmente ligero y fuerzas de expulsión de la punta
- Diseñado específicamente para prevenir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) en repetitivo pipeteo
- Minimiza el riesgo de contaminación con filtros Safe-Cone y completamente esterilizable en autoclave
- Mayor seguridad con bloqueo de volumen, lo que evita cambios accidentales de volumen durante el pipeteo
- Diseñado para el mejor ajuste y sellado posible para la máxima precisión y exactitud posibles
- Las puntas están llibres de ARNasa, ADNasa y endotoxinas y cumplen con ISO 9001 e ISO 13485
- Materiales ecológicos y totalmente esterilizables en autoclave para reducir los residuos
Especificaciones
Combina pipetas mLINE y puntas Optifit con un pipeteo preciso y seguro | |
Repetitive Manual Pipetting | |
mLINE | |
Pipeteo manual repetitivo | |
4 pipetas con 4 cajas de bandejas Optifit |
Esterilizable en autoclave | |
1 | |
Paquete de 4 pipetas | |
Pipetas: Cajas de bandeja de puntas Optifit de un canal: 10 μl, 100 μl, 200 μl y 1000 μl, 10 μlAccesorios y soporte lineal de 100 μl, 200 μl y 1000 μl |