Learn More
Merck Filtro de membrana MF-Millipore™, MCE, 0,1 μm
Membrana de ésteres de celulosa mixta, hidrófila
Marca: Merck VCWP14250
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
0,4 l/min/cm2 | |
Blanco | |
Ésteres de celulosa mixta | |
VCWP | |
Se utiliza en aplicaciones analíticas y de investigación | |
150 µg/cm2 | |
Plano | |
100 µm | |
142 mm |
≥ 14,1 bar | |
Filtro de membrana | |
0,1 μm | |
0,4 l/min/ cm2 (aire), 1,5 ml/min/cm2 (agua) | |
74% | |
50Pack | |
de 75 °C | |
Membranas de filtración | |
142 mm |