Learn More
Merck Filtros de membrana de superficie lisa de éster de celulosa mixta
Marca:  Merck HAWP304F0
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10074560
  • 616.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Blanco
Éster de celulosa mixta
Para aplicaciones de filtración de laboratorio
Plano
1 × 1 pies
304 cm
Cuadrada
0,45 μm
10/pack
Filtro de membrana
304 cm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • X10 MCE .45UM WH PL 1X1FT .
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose