Learn More
Merck Filtros de membrana hidrófila de superficie plana de éster de celulosa mixta
Membrana de ésteres de celulosa mixta, hidrófila
Marca:  Merck HAWP05000
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Código de producto. 10791991
  • 225.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 20-12-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.
Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
  • Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
  • Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
4 l/min/cm2
Blanco
Éster de celulosa mixta
HAWP
Se utiliza en aplicaciones analíticas y de investigación
100Pack
de 75 °C
Membranas de filtración
50 mm
≥ 1,8 bar
Filtro de membrana
0,45 μm
4 l/min/cm2 (aire), 60 ml/min/cm2 (agua)
79%
Plano
150 µm
50 mm
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • MF-Millipore Membrane Filter, 0.45
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Octylphenol polyethoxyethanol