Learn More
Merck Filtros de membrana de superficie cuadriculada de éster de celulosa mixta
Marca: Merck HAWG05000
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Blanca | |
Éster de celulosa mixta | |
Para aplicaciones de filtración de laboratorio | |
Cuadriculado | |
50 mm |
Filtro de membrana | |
0,45 μm | |
Paquete de 100 | |
Filtro de membrana |