Learn More
Merck Filtros de membrana de PTFE Mitex™
Sin laminar para condiciones extremas de temperatura o químicas
Marca: Merck LCWG04700
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
A la membrana de PTFE Mitex™ no le afecta casi ningún líquido, incluidos disolventes orgánicos, ácidos y bases concentrados, propulsores y líquidos criogénicos. La membrana Mitex™ no tiene respaldo, pero es fácil de manejar, combinando la comodidad de una membrana con respaldo con la versatilidad de una membrana de PTFE puro. La membrana Mitex™ es hidrófoba.Características y ventajas:
- Amplia compatibilidad química
- Biológica y químicamente inerte
- Estable a temperaturas superiores a 260 °C (500 °F) e inferiores a -100 °C (-148 °F)*
Aplicaciones: Aclarado de ácidos, bases y líquidos criogénicos; aclarado de propulsores; análisis de líquidos hidráulicos; aislamiento de ARN
sin laminar, extrema, temperatura
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Aclarado de ácidos, bases y líquidos criogénicos; aclarado de propulsores; análisis de líquidos hidráulicos; aislamiento de ARN. | |
Cuadriculado | |
Membranas de filtración | |
47 mm |
0,5 psi | |
Filtro de pantalla | |
10 μm | |
220 ml/min x cm2 | |
14,0 L/min/cm2 | |
125 µm | |
hidrófobos | |
47 mm |