Learn More
IKA™ Ministar 20 Digital
Agitadores fáciles de usar que combinan funciones básicas con un diseño compacto.
Marca: IKA™ 0025004885
951.32 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.56000kg
Descripción
- Diseño compacto - el diseño reducido y el enfoque en los aspectos más esenciales hacen que los agitadores sean compañeros de laboratorio fiables
- Facilidad de operación - el funcionamiento se realiza mediante un estable mando giratorio
- La pantalla muestra con claridad la velocidad de rotación
- Actualizaciones rápidas: Las actualizaciones de software periódicas se pueden llevar a cabo rápidamente y de manera senccilla mediante la interfaz USB
Especificaciones
De 50 a 2000 rpm | |
LED | |
60 W | |
De CC sin escobillas | |
20 Ncm | |
1,56 kg |
15 L | |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
De 5 °C a 40 °C | |
10.000 mPas |